Läs mer
3-(klormetyl)-5-tien-2-ylisoxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10594984
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10594984 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10594984 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23124DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)-5-thien-2-ylisoxazole
CAS 863669-57-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H6ClNOS
MDL-nummer MFCD07339176
Kvantitet 1 g
Synonym 3-chloromethyl-5-thien-2-ylisoxazole, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-thienyl, 2-3-chloromethyl isoxazol-5-yl thiophene, 3-chloromethyl-5-thiophen-2-yl isoxazole
InChI-nyckel RKWOCISPZAHSCF-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CS1
IUPAC-namn 3-(klormetyl)-5-tiofen-2-yl-l,2-oxazol
Molekylvikt (g/mol) 199.65
PubChem CID 7130599
Formel vikt 199.66
Procent renhet 97%