Läs mer
3-(klormetyl)bensamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10714583
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10714583 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10100702 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10440564 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10714583 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S08130CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 135654-16-9
Molekylformel C8H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 169.608
MDL-nummer MFCD00175948
InChI-nyckel OOYATKQQGVPYQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzamide, benzamide,3-chloromethyl, benzamide, 3-chloromethyl-9ci, 3-chloromethyl-benzamide, 3-carbamoylbenzyl chloride, acmc-20a41t, 3-aminocarbonyl benzyl chloride, 3-carbamoylbenzyl chloride, 3-aminocarbonyl benzyl chloride
PubChem CID 737145
IUPAC-namn 3-(klormetyl)bensamid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(chloromethyl)benzamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH2ClC6H4C(O)NH2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 169.61
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Chloromethyl)benzamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.