Läs mer
3-(klormetyl)bensoesyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15437358
Change view
Kvantitet:
0.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437358 10 g 10g
15427358 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60854.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
3-(klormetyl)bensoesyra är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-(klormetyl)bensoesyra är en viktig råvara och intermediär
som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara i kylda förhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31719-77-4
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00191922
InChI-nyckel PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-m-toluic acid, 3-chloromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloromethyl, pubchem7446, acmc-209hog, 3-carboxybenzyl chloride, 3-chloromethyl benzoicacid, ksc497k4l, chembl67150
PubChem CID 241752
IUPAC-namn 3-(klormetyl)bensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 136°C to 138°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 170.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.