Läs mer
3-(chloromethyl)benzoyl chloride, 98%
Produktkod. 10093700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10093700 5 g Glasflaska 5g
10637164 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10093700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314430050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63024-77-1 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63024-77-1
Molekylformel C8H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 189.04
MDL-nummer MFCD00000682
InChI-nyckel YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzoyl chloride, 3-chloromethyl benzoylchloride, 3-chloromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloromethyl, pubchem16448, 3-chlormethylbenzoylchloride, 3-chloromethylbenzoylchloride, acmc-1b65n
PubChem CID 2733324
IUPAC-namn 3-(klormetyl)bensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(chloromethyl)benzoyl chloride
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Kokpunkt 149°C to 150°C (20.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClCH2C6H4COCl
Brytningsindex 1.5738 to 1.5748
Kvantitet 5 g
Formel vikt 189.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.