missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Chloromethyl)phenol (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Chloromethyl)phenol |
| CAS | 60760-06-7 |
| Molekylformel | C7H7OCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Chloromethylphenol, 3-Hydroxybenzyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H,5H2 |
| LEDER | Oc1cccc(CCl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-(chloromethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.58 |
| Formel vikt | 142.0185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?