Läs mer
3-(Klorometyl)pyridinhydroklorid, 97 %
Produktkod. 11470833
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470833 5 g 5g
11480833 25 g 25g
11490833 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470833 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13279.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 6959-48-4 | C6H7Cl2N | 164,029 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6959-48-4
Molekylformel C6H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 164.029
MDL-nummer MFCD00012818
InChI-nyckel UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
IUPAC-namn 3-(klormetyl)pyridin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Smältpunkt 136°C to 142°C
pH 3
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3689156
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 164.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.