Läs mer
3-(Klorometyl)pyridin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30367944
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30367944 10 g
1 options
Produktkod. 30367944 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36981510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 6959-48-4
Molekylformel C6H7Cl2N
Kvantitet 10 g
Synonym (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
LEDER Cl.ClCc1cccnc1
IUPAC-namn 3-(klorometyl)pyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 164.03