Läs mer
3-(Klorometyl)pyridin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30351873
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351873 25 g
30350119 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30351873 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36981525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 6959-48-4
Molekylformel C6H7Cl2N
Kvantitet 25 g
Synonym (Pyridin-3-yl)methyl Chloride Hydrochloride, 3-(Chloromethyl)pyridine Monohydrochloride, 3-Picolyl Chloride Hydrochloride, 3-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
LEDER Cl.ClCc1cccnc1
IUPAC-namn 3-(klorometyl)pyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 164.03