missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-chlorooxolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-chlorooxolane |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3H2 |
| Formel vikt | 106.0185 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?