Läs mer
3-Chloroperbenzoic Acid (Technical Grade, wet with water), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloroperbenzoic Acid (Technical Grade) |
| CAS | 937-14-4 |
| Molekylformel | C7H5ClO3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 3-Chlorobenzenecarboperoxoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid, 3-Chlorobenzenecarboperoxoic Acid, 3-Chloroperbenzoic Acid, 3-Chloroperoxybenzoic Acid, MCPBA, NSC 97094, m-Chlorobenzoyl Hydroperoxide, m-Chloroperbenzoic Acid, m-Chloroperoxobenzoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid, m-Chloroperoxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H |
| LEDER | OOC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-chlorobenzenecarboperoxoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.57 |
| Formel vikt | 171.9927 |