Läs mer
3-Kloroperoxibensoesyra, 70-75 %, balansera 3-Klorobenzoesyra och vatten
Produktkod. 10430711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10430711 100 g Plastflaska 100g
10252652 25 g Plastflaska -
10023240 500 g Plastflaska 500g
10626661 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10430711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 255791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 SEK
    1138.65 SEK / 100g
    Save 171.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
3-Kloroperoxibenzoesyra, 70-75%, C7H5ClO3, CAS-nummer-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroperoxybenzoic Acid
Namnnotering 70 - 75%
CAS 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
CAS Min % 70.0, 25.0, 25.0
CAS Max % 75.0, 30.0, 30.0
Smältpunkt 92,0 °C till 94,0 °C
Färg Vitt
Densitet 0.5600g/mL, 0.56
Analysprocentintervall di-m-Klorobenzoylperoxid: < 0,1 % Typisk (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C7H5ClO3
Linjär formel ClC6H4CO3H
MDL-nummer MFCD00002127
Kvantitet 100 g
UN-nummer 3106
Beilstein 09,IV,972
Fieser 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76
Merck Index 15,2154
Synonym 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i koh, löslig i kloroform och aceton
InChI-nyckel NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 3-klorbensenkarboperoxosyra
Molekylvikt (g/mol) 172.56
PubChem CID 70297
ChEBI CHEBI:52091
Formel vikt 172.57
Procent renhet 70-75%
Fysisk form Fuktigt pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloroperoxybenzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Organisk peroxid Vrsta C och D
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H242-Brandfarligt vid uppvärmning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.