Läs mer
3-Chlorophenethylalcohol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632983 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. 10632983
Brand: Thermo Scientific Acros 185960050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5182-44-5
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.61
MDL-nummer MFCD00002892
InChI-nyckel NDWAVJKRSASRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl ethanol, 3-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 3-chloro, 3-chlorophenethylalcohol, 2-3-chlorophenyl ethan-1-ol, m-chlorophenethyl alcohol, m-chlorophenethylic alcohol, phenethyl alcohol, m-chloro, 3-chlorobenzeneethanol, acmc-1cuee
PubChem CID 78856
LEDER OCCC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenethylalcohol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
Färg Colorless to Yellow
CAS Max % 100.0
Densitet 1.1810g/mL, 1.181
Kokpunkt 135.0°C to 137.0°C (13.0 mmHg)
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex 1.5475 to 1.5495
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel ClC6H4CH2CH2OH
IUPAC-namn 2-(3-chlorophenyl)ethanol
Formel vikt 156.61
Procent renhet 98%