Läs mer
3-klorfenol, 98 %
Produktkod. 11469050
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469050 100 g 100g
11449050 50 g 50g
11459050 250 g 250g
11439050 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11469050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13671.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128,56 g/mol
3-klorfenol används i stor utsträckning inom läkemedels-, färgämnen och organisk syntesindustrin. Det är en viktig mellanprodukt i syntesen av kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-klorfenol används i stor utsträckning inom läkemedels-, färgämnes- och organisk syntesindustrin. Det används också som desinfektionsmedel. Det är en viktig mellanprodukt i syntesen av kemikalier.
Löslighet Löslig i etanol
och eter.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-43-0
Molekylformel C6H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 128.56
MDL-nummer MFCD00002256
InChI-nyckel HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
IUPAC-namn 3-klorfenol
LEDER OC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenol
Smältpunkt 30 °C till 34 °C
Densitet 1.245
Kokpunkt 214 °C
Flampunkt 120 °C (248 °F)
Brytningsindex 1.566
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2020
Beilstein 1634401
Merck Index 14,2154
Löslighetsinformation Löslig i etanol och eter.
Formel vikt 128.56
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.