Läs mer
3-Chlorophenol, 99%
Produktkod. 10353562 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10353562 5 g Glasflaska 5g
10675332 25 g Glasflaska 25g
10580181 100 g Glasflaska 100g
13418308 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10353562 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109810050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-43-0
Molekylformel C6H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 128.56
MDL-nummer MFCD00002256
InChI-nyckel HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
IUPAC-namn 3-klorfenol
LEDER OC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 33.0°C to 35.0°C
Färg Brun till gul
Densitet 1.2180g/mL, 1.218
Kokpunkt 214.0°C
Flampunkt 97°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4OH
Brytningsindex 1.5650 to 1.5670
Kvantitet 5 g
Beilstein 06,185
Merck Index 15,2157
Löslighetsinformation Solubility in water: 27.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and aq. alkali
Viskositet 11.55 Pas (25°C)
Formel vikt 128.56
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chlorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.