Läs mer
3-Chlorophenol, 99%
Produktkod. 10580181 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek
100g
1kg
25g
5g
Produktkod. 10580181
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 109811000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-43-0 | C6H5ClO | 128.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-43-0
Molekylformel C6H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 128.56
MDL-nummer MFCD00002256
InChI-nyckel HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorophenol, phenol, 3-chloro, phenol, m-chloro, 3-hydroxychlorobenzene, m-chlorophenic acid, meta-chlorophenol, unii-z2z7m2ftad, 3-chloro-1-hydroxybenzene, 3-chloro-phenol, ccris 641
PubChem CID 7933
ChEBI CHEBI:38855
IUPAC-namn 3-klorfenol
LEDER OC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 33.0°C to 35.0°C
Färg Brun till gul
Densitet 1.2180g/mL, 1.218
Kokpunkt 214.0°C
Flampunkt 97°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4OH
Brytningsindex 1.5650 to 1.5670
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,185
Merck Index 15,2157
Löslighetsinformation Solubility in water: 27.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and aq. alkali
Viskositet 11.55 Pas (25°C)
Formel vikt 128.56
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorophenol
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt