Läs mer
3-Chlorophenol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 108-43-0 |
| Smältpunkt | 31°C to 34°C |
| Densitet | 1.27 g/cm3 at 45°C |
| Kokpunkt | 216.8°C/1013 hPa |
| Molekylformel | 3-(Cl)C6H4OH |
| MDL-nummer | MFCD00002256 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3-Chlorophenol, 3-Chlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.56 |
| Kvalitet | Research |