Läs mer
3-Klorfenol, TRC
Produktkod. 30133012
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133012 100 g
17971435 25 g
17922855 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133012 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC375010100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-43-0
Molekylformel C6 H5 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 128.56
Synonym Phenol, m-chloro- (7CI,8CI), 3-Chlorophenol, 3-Hydroxychlorobenzene, NSC 59700, m-Chlorophenic acid, m-Chlorophenol
IUPAC-namn 3-klorofenol
LEDER Oc1cccc(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenol
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Formel vikt 128.0029