missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chlorophenoxyacetic acid, 98+%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11354374
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11354374

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00939.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 588-32-9
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.59
MDL-nummer MFCD00015850
InChI-nyckel XSBUXVWJQVTYLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenoxyacetic acid, 2-3-chlorophenoxy acetic acid, 3-chlorophenoxy acetic acid, m-chlorophenoxyacetic acid, acetic acid, 3-chlorophenoxy, 3-chloro-phenoxy-acetic acid, acetic acid, m-chlorophenoxy, unii-jxk525064m, acmc-209m7g
PubChem CID 11497
IUPAC-namn 2-(3-chlorophenoxy)acetic acid
LEDER OC(=O)COC1=CC=CC(Cl)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenoxyacetic acid
Smältpunkt 107°C to 109°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1911185
Formel vikt 186.59
Procent renhet ≥98%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.