missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(3-Chlorophenyl)cyclopentylmethanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Chlorophenyl)cyclopentylmethanone |
| CAS | 1855-40-9 |
| Molekylformel | C12H13ClO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | m-Chlorophenyl Cyclopentyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO/c13-11-7-3-6-10(8-11)12(14)9-4-1-2-5-9/h3,6-9H,1-2,4-5H2 |
| LEDER | Clc1cccc(c1)C(=O)C2CCCC2 |
| IUPAC-namn | (3-chlorophenyl)-cyclopentylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.68 |
| Formel vikt | 208.0655 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Spot an opportunity for improvement?