Läs mer
3-Chlorophenyl isothiocyanate, 97%
Produktkod. 11434044
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434044 5 g 5g
11444044 25 g 25g
11454044 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434044 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11999.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2392-68-9 | C7H4ClNS | 169.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2392-68-9
Molekylformel C7H4ClNS
Molekylvikt (g/mol) 169.63
MDL-nummer MFCD00004805
InChI-nyckel WGXCKFMVBAOIFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl isothiocyanate, 3-chlorophenylisothiocyanate, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, 3-chlorophenyl ester, isothiocyanic acid, m-chlorophenyl ester, m-chlorophenyl isothiocyanate, 1-chloro-3-isothiocyanato-benzene, 3-chlorobenzenisothiocyanate, wln: scnr cg, acmc-1cfb8
PubChem CID 75449
IUPAC-namn 1-klor-3-isotiocyanatobensen
LEDER ClC1=CC=CC(=C1)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenyl isothiocyanate
Densitet 1.281
Kvantitet 5 g
Odör Pungent
Brytningsindex 1.6585
UN-nummer UN2922
Beilstein 636856
Kokpunkt 249°C to 250°C
Formel vikt 169.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.