Läs mer
(3-klorfenyl)metanol, Thermo Scientific™
Produktkod. 11356326
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11356326 50 g 50g
10641635 10 g 10g
10081834 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356326 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01130EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 873-63-2
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.582
InChI-nyckel ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzyl alcohol, 3-chlorophenyl methanol, m-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-chloro, 3-chlorobenzylalcohol, 3-chlorophenyl methan-1-ol, m-chlorobenzylalcohol, 3-chlorobenyl alcohol, pubchem3626, acmc-209qjt
PubChem CID 70117
IUPAC-namn (3-klorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Chlorophenyl)methanol
Densitet 1.2100g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H4CH2OH
Kvantitet 50 g
Formel vikt 142.58
Procent renhet 97%