Läs mer
(3-Chlorophenyl)(phenyl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Chlorophenyl)(phenyl)methanol |
| CAS | 63012-03-3 |
| Molekylformel | C13H11OCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloro-α-phenylbenzenemethanol, (3-Chlorophenyl)phenylmethanol, (±)-(3-Chlorophenyl)phenylmethanol, 3-Chlorobenzhydrol, 3-Chlorodiphenylmethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13,15H |
| LEDER | OC(c1ccccc1)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | (3-chlorophenyl)-phenylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.67 |