Läs mer
3-klorfenylaceton, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10456822 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10456822 1 g Glasflaska 1g
10304642 5 g Glasflaska 5g
11994851 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10456822 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350690010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14123-60-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14123-60-5
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00082872
InChI-nyckel VCNYPJMEQHTAHS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734097
IUPAC-namn 1-(3-klorfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenylacetone
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5320 to 1.5360
Kvantitet 1 g
Beilstein 07,IV,691
Synonym 1-3-chlorophenyl propan-2-one, 3-chlorophenylacetone, 1-3-chlorophenyl acetone, 1-3-chlorophenyl-2-propanone, pubchem19805, 3-chlorophenyl-acetone, m-chlorophenyl acetone, 2-propanone,1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1-3-chlorophenyl
Formel vikt 168.62
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.