Läs mer
3-klorfenylaceton, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11994851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning unitSize
11994851 25 g Glasflaska 25g
10456822 1 g Glasflaska 1g
10304642 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11994851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 350690250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 14123-60-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14123-60-5
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00082872
InChI-nyckel VCNYPJMEQHTAHS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734097
IUPAC-namn 1-(3-klorfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenylacetone
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 92% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5320 to 1.5360
Kvantitet 25 g
Beilstein 07,IV,691
Synonym 1-3-chlorophenyl propan-2-one, 3-chlorophenylacetone, 1-3-chlorophenyl acetone, 1-3-chlorophenyl-2-propanone, pubchem19805, 3-chlorophenyl-acetone, m-chlorophenyl acetone, 2-propanone,1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-2-one, 2-propanone, 1-3-chlorophenyl
Formel vikt 168.62
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.