Läs mer
3-klorfenylboronsyra, 97%, kan innehålla olika mängder anhydrid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10361073
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10361073 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10361073 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC35900DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenylboronic acid
CAS 63503-60-6
CAS Min % 96.0
Färg Grön-gul till vit
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C6H6BClO2
MDL-nummer MFCD00161354
Synonym 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
InChI-nyckel SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
LEDER OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
IUPAC-namn (3-klorfenyl)borsyra
Molekylvikt (g/mol) 156.37
PubChem CID 2734323
Formel vikt 156.38
Procent renhet ≥96.0%