Läs mer
3-Klorofenylboronsyra, 97 %
Produktkod. 10311584 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10311584 1 g Glasflaska 1g
10140082 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10311584 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359000010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 63503-60-6 | C6H6BClO2 | 156,37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63503-60-6
Molekylformel C6H6BClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.37
MDL-nummer MFCD00161354
InChI-nyckel SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
PubChem CID 2734323
IUPAC-namn (3-klorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenylboronic acid
Smältpunkt 185 °C till 189 °C
CAS Min % 96.0
Färg Grön-gul till vit
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Formel vikt 156.38
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chlorophenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.