Läs mer
3-Klorofenylboronsyra, TRC
Produktkod. 30354738
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30354738 100 mg
1 options
Produktkod. 30354738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC596510100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenylboronic Acid
CAS 63503-60-6
Molekylformel C6 H6 B Cl O2
Kvantitet 100 mg
Synonym B-(3-Chlorophenyl)boronic Acid, (3-Chlorophenyl)boronic Acid, (m-Chlorophenyl)boronic Acid, 3-Chlorobenzeneboronic Acid, m-Chlorobenzeneboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
LEDER OB(O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-namn (3-klorofenyl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 156.375
Formel vikt 156.015