Läs mer
3-Klorofenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorophenylboronic Acid |
| CAS | 63503-60-6 |
| Molekylformel | C6 H6 B Cl O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | B-(3-Chlorophenyl)boronic Acid, (3-Chlorophenyl)boronic Acid, (m-Chlorophenyl)boronic Acid, 3-Chlorobenzeneboronic Acid, m-Chlorobenzeneboronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| LEDER | OB(O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | (3-klorofenyl)boronsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.375 |
| Formel vikt | 156.015 |