Läs mer
3-Klorofenylmagnesiumbromid, 1M i MeTHF
Produktkod. 15498037
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498037 50 mL 50ml
15408047 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51161.AD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 36229-42-2 | C6H4BrClMg | 215,76 g/mol
3-klorfenylmagnesiumbromid är involverad i syntesen av enantiopren 2-imidazolidinoner genom att reagera med 1,1'-DiBoc-2,2'-Biaziridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-klorfenylmagnesiumbromid är involverad i syntesen av
enantiopren 2-imidazolidinoner genom att reagera med 1,1′ -DiBoc-2,2′ - Biaziridin.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Reagerar med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36229-42-2
Molekylformel C6H4BrClMg
Molekylvikt (g/mol) 215.76
MDL-nummer MFCD00672003
InChI-nyckel ZIYRUWPTUPFRQU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chlorophenylmagnesium bromide, 3-chlorophenyl magnesium bromide, magnesium,bromo 3-chlorophenyl, m-chlorophenylmagnesium bromide, m-chlorophenyl magnesium bromide, 3-chloro phenyl magnesium bromide, 3-chloro-phenyl magnesium bromide, ziyruwptupfrqu-uhfffaoysa-m, grignard reagent
PubChem CID 12252967
IUPAC-namn magnesium;klorbensen;bromid
LEDER ClC1=CC([Mg]Br)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophenylmagnesium bromide
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN2924
Formel vikt 215.76
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.