Läs mer
3-Klorotalanhydrid, 95+%
Produktkod. 10739023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10739023 5 g Glasflaska 5g
10147822 1 g Glasflaska 1g
10358663 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10739023 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 381290050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 117-21-5 | C8H3ClO3 | 182,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-21-5
Molekylformel C8H3ClO3
Molekylvikt (g/mol) 182.56
MDL-nummer MFCD00023107
InChI-nyckel UERPUZBSSSAZJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophthalic anhydride, 4-chloroisobenzofuran-1,3-dione, 3-chlorophthalic acid anhydride, unii-vo7nxt0137, 1,3-isobenzofurandione, chloro, 4-chloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-chloranyl-2-benzofuran-1,3-dione, 3clpa, pubchem19464, 3-chlorophthalicanhydride
PubChem CID 67014
IUPAC-namn 4-klor-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER ClC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophthalic anhydride
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 123 °C till 126 °C
Färg Vit eller gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 182.56
Procent renhet 95+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.