Läs mer
3-Kloroftalanhydrid, TRC
Produktkod. 30365199
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30365199 500 mg
1 options
Produktkod. 30365199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC380578500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
CAS 117-21-5
Molekylformel C8 H3 Cl O3
Kvantitet 500 mg
Synonym Phthalic anhydride, 3-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,3-isobenzofurandione, 3-Chlorophthalic acid anhydride, 3-Chlorophthalic anhydride, 4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione, NSC 122937, 3-Chlorophthalic Acid Anhydride
InChI formel InChI=1S/C8H3ClO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
LEDER Clc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
IUPAC-namn 4-kloro-2-bensofuran-1,3-Díon
Molekylvikt (g/mol) 182.561
Formel vikt 181.9771