Läs mer
3-Chloropicolinic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropicolinic Acid |
| CAS | 57266-69-0 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl N O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1ncccc1Cl |
| IUPAC-namn | 3-chloropyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.55 |
| Formel vikt | 156.9931 |