missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chloroprionaldehyde Diethyl Acetal, Technical grade (Stabilized), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-chloro-1,1-diethoxypropane |
| CAS | 35573-93-4 |
| Molekylformel | C7 H15 Cl O2 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | 1-Chloro-3,3-diethoxypropane, 3,3-Diethoxypropyl chloride, 3-Chloro-1,1-diethoxypropane, 3-Chloroprionaldehyde Diethyl Acetal, 3-Chloropropanal Diethyl Acetal, NSC 60136, β-Chloropropanal Diethyl Acetal, β-Chloropropionaldehyde Diethyl Acetal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15ClO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(CCCl)OCC |
| IUPAC-namn | 3-chloro-1,1-diethoxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.646 |
| Formel vikt | 166.076 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?