Läs mer
3-Chloropropanesulfonyl chloride, 96%
Produktkod. 10675202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10675202 25 mL Glass bottle 25ml
1 options
Produktkod. 10675202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154730250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1633-82-5 | C3H6Cl2O2S | 177.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Namnnotering 96%
CAS 1633-82-5
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Brown
Densitet 1.4500g/mL, 1.45
Kokpunkt 70°C (0.5 mmHg)
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C3H6Cl2O2S
Linjär formel Cl(CH2)3SO2Cl
Brytningsindex 1.4890 to 1.491
MDL-nummer MFCD00007463
Kvantitet 25 mL
Synonym 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
IUPAC-namn 3-chloropropane-1-sulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 177.05
PubChem CID 15410
Formel vikt 177.05
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.