Läs mer
3-Kloropropansulfonylklorid, 98+%
Produktkod. 11413354
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413354 10 g 10g
11423354 50 g 50g
11433354 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413354 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10631.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1633-82-5 | C3H6Cl2O2S | 177,039 g/mol
3-kloropropansulfonylklorid är en mellanprodukt som används vid framställning av många enzymatiska hämmare. Det används också vid generering och infångning av den härledda sulfenen med iminer och glyoxylater i närvaro av chinchona-alkaloider som ger kirala sultamer och sultoner. Det används främst för syntes av farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-kloropropansulfonylklorid är en mellanprodukt som används vid framställning av många enzymatiska inhibitorer. Det används också vid generering och infångning av den härledda sulfenen med iminer och glyoxylater i närvaro av chinchona-alkaloider som ger kirala sultamer och sultoner. Det används främst för syntes av farmaceutiska intermediärer.
Löslighet Löslig i diklormetan, etylacetat och
hexan.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från alkoholer, starka baser, oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1633-82-5
Molekylformel C3H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 177.039
MDL-nummer MFCD00007463
InChI-nyckel GPKDGVXBXQTHRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloro-1-propanesulfonyl chloride, 3-chloropropanesulfonylchloride, 3-chloropropylsulfonyl chloride, 3-chloropropanesulphonyl chloride, 1-propanesulfonyl chloride, 3-chloro, propanesulfonyl chloride, chloro, 3-chloro-propane-1-sulfonyl chloride, gamma-chloropropanesulfonyl chloride, 3-chloropropylsulfonylchloride
PubChem CID 15410
IUPAC-namn 3-klorpropan-1-sulfonylklorid
LEDER C(CS(=O)(=O)Cl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Densitet 1.456
Kokpunkt 70°C (0.5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel Cl(CH2)3SO2Cl
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1754119
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,ethyl Acetate and hexane.
Formel vikt 177.05
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloropropanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloropropanesulphonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.