Läs mer
3-Kloropropansulfonylklorid, 98+%
Descrizione
3-kloropropansulfonylklorid är en mellanprodukt som används vid framställning av många enzymatiska hämmare. Det används också vid generering och infångning av den härledda sulfenen med iminer och glyoxylater i närvaro av chinchona-alkaloider som ger kirala sultamer och sultoner. Det används främst för syntes av farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-kloropropansulfonylklorid är en mellanprodukt som används vid framställning av många enzymatiska inhibitorer. Det används också vid generering och infångning av den härledda sulfenen med iminer och glyoxylater i närvaro av chinchona-alkaloider som ger kirala sultamer och sultoner. Det används främst för syntes av farmaceutiska intermediärer.
Löslighet Löslig i diklormetan, etylacetat och
hexan.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från alkoholer, starka baser, oxidationsmedel.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropropanesulfonyl chloride |
| Densitet | 1.456 |
| Kokpunkt | 70 °C (0,5 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Linjär formel | Cl(CH2)3SO2Cl |
| Brytningsindex | 1.49 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1754119 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Vedi altri risultati |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.