Läs mer
Alfa Aesar™ 3-Chloropropionic acid, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropropionic acid |
| Smältpunkt | 37°C to 41°C |
| Densitet | 1.27 |
| Kokpunkt | 203°C to 205°C |
| Flampunkt | 122°C (251°F) |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1098495 |
| Merck Index | 14,2159 |
| Formel vikt | 108.53 |
| Visa mer |