Läs mer
3-Chloropropionic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropropionic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6) |
| Formel vikt | 107.9978 |