Läs mer
3-klorpropionitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377625
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377625 25 g 25g
11387625 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05902.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 542-76-7 | C3H4ClN | 89.52 g/mol
3-kloropropionitril används i farmaceutisk och polymersyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 3-kloropropionitril används i
farmaceutisk och polymersyntes.
Löslighet
Lösligt i vatten. (4,5 g/100 ml, 25 °C). Blandbar i eter, alkoholer, bensen, aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är Starka syror, Starka baser, Starka oxidationsmedel, Starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-76-7
Molekylformel C3H4ClN
Molekylvikt (g/mol) 89.52
MDL-nummer MFCD00001952
InChI-nyckel GNHMRTZZNHZDDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropionitrile, propanenitrile, 3-chloro, 3-chloropropiononitrile, 1-chloro-2-cyanoethane, 3-chloropropanonitrile, 3-chlorpropannitril, propionitrile, 3-chloro, beta-chloropropionitrile, usaf a-8798, rcra waste number p027
PubChem CID 10963
IUPAC-namn 3-klorpropannitril
LEDER ClCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropionitrile
Smältpunkt -51°C
Densitet 1.143
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1098454
Merck Index 14,2160
Löslighetsinformation Soluble in water. (4.5g/100mL,25°C). Miscible in Ether,Alcohols,Benzene,Acetone.
Formel vikt 89.53
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.