Läs mer
3-Chloropropionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropropionitrile |
| CAS | 542-76-7 |
| Molekylformel | C3 H4 Cl N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Propanenitrile, 3-chloro-, Propionitrile, 3-chloro- (6CI,8CI), 3-Chloropropanenitrile, 1-Chloro-2-cyanoethane, 2-Cyanoethyl chloride, 3-Chloropropanonitrile, 3-Chloropropionitrile, NSC 2588, β-Chloropropionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4ClN/c4-2-1-3-5/h1-2H2 |
| LEDER | ClCCC#N |
| IUPAC-namn | 3-chloropropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 89.52 |
| Formel vikt | 89.0032 |