Läs mer
3-klorpropionylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11461727
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461727 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11461727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25698.36
 Begränsad artikel
I lager
3-klorpropionylklorid kan användas i tillverkningsprocessen av läkemedelsingredienser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-klorpropionylklorid kan användas i tillverkningsprocessen av
läkemedelsingredienser.
Löslighet Reagerar häftigt
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropionyl chloride
CAS 625-36-5
Smältpunkt -32 °C
Densitet 1.325
Kokpunkt 143 °C till 145 °C
Flampunkt 59 °C
Molekylformel C3H4Cl2O
Linjär formel ClCH2CH2COCl
Brytningsindex 1.457
MDL-nummer MFCD00000747
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3389
Beilstein 635814
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride
Löslighetsinformation Reagerar våldsamt med vatten.
InChI-nyckel INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCC(Cl)=O
IUPAC-namn 3-klorpropanoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 126.96
PubChem CID 69364
Formel vikt 126.97
Procent renhet 97%