Läs mer
3-Kloropropionylklorid, 97 %
Produktkod. 11451727
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451727 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11451727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25698.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-36-5 | C3H4Cl2O | 126,96 g/mol
3-klorpropionylklorid kan användas i tillverkningsprocessen av läkemedelsingredienser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-klorpropionylklorid kan användas i tillverkningsprocessen av
läkemedelsingredienser.
Löslighet Reagerar häftigt
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropionyl chloride
CAS 625-36-5
Smältpunkt -32 °C
Densitet 1.325
Kokpunkt 143 °C till 145 °C
Flampunkt 59 °C (138 °F)
Molekylformel C3H4Cl2O
Linjär formel ClCH2CH2COCl
Brytningsindex 1.457
MDL-nummer MFCD00000747
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3389
Beilstein 635814
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride
Löslighetsinformation Reagerar våldsamt med vatten.
InChI-nyckel INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCC(Cl)=O
IUPAC-namn 3-klorpropanoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 126.96
PubChem CID 69364
Formel vikt 126.97
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.