Läs mer
3-kloropropiofenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425023
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425023 10 g 10g
11435023 50 g 50g
11309499 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425023 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12290.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 936-59-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3-kloropropiofenon användes vid den asymmetriska reduktionen av (S)-3-klor-1-fenylpropanol med användning av förvärmda Candida utilis-celler immobiliserade i kalciumalginatgelkulor. Det användes också i syntesen av (R)-3-klor-1-fenyl-1-propanol via asymmetrisk reduktion med användning av in situ-genererad oxazaborolidinkatalysator härledd från (S)-α ,α -difenylprolinol. Det är en föregångare till fenylvinylketon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-kloropropiofenon användes i den asymmetriska reduktionen av (S)-3-klor-1-fenylpropanol med användning av förvärmda Candida utilis-celler immobiliserade i kalciumalginatgelkulor. Det användes också i syntesen av (R)-3-klor-1-fenyl-1-propanol via asymmetrisk reduktion med användning av in situ-genererad oxazaborolidinkatalysator härledd från (S)-α ,α -difenylprolinol. Det är en föregångare till fenylvinylketon.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 936-59-4
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00000990
InChI-nyckel KTJRGPZVSKWRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropiophenone, 1-propanone, 3-chloro-1-phenyl, beta-chloropropiophenone, 2-chloroethyl phenyl ketone, 3-chloropropanophenone, 3-chloro-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 3-chloro, 3-chloro-1-phenyl-propan-1-one, .beta.-chloropropiophenone, .omega.-chloropropiophenone
PubChem CID 70295
IUPAC-namn 3-klor-l-fenylpropan-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropiophenone
Smältpunkt 46°C to 50°C
Kokpunkt 113°C to 115°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 10 g
Beilstein 2043580
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 168.62
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.