Läs mer
3'-kloropropiofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10287260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10287260 25 g Glasflaska 25g
10114690 250 g Glasflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10287260 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 276580250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34841-35-5
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00009925
InChI-nyckel PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
PubChem CID 587128
IUPAC-namn 1-(3-klorfenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Chloropropiophenone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 43°C to 47°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 124°C (14.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4COC2H5
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 1028
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot toluene and alcohol
Formel vikt 168.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3'-Chloropropiophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.