Läs mer
3'-kloropropiofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11464224
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464224 500 g 500g
11444224 25 g 25g
11454224 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12542.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3'-kloropropiofenon har använts vid framställning av 1-(3-klorfenyl)-1-fenyl-1-propanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3 - Kloropropiofenon har använts vid framställning av 1-(3
-klorfenyl)-′1-fenyl-1-propanol.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34841-35-5
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00009925
InChI-nyckel PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
PubChem CID 587128
IUPAC-namn 1-(3-klorfenyl)propan-1-on
LEDER CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Chloropropiophenone
Smältpunkt 45°C to 47°C
Kokpunkt 123°C to 124°C (13 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 168.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.