Läs mer
3-Kloropropiofenon, Mikromol™
Beskrivning
3-Kloropropiofenon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropropiophenone |
| CAS | 34841-35-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Chloropropiophenone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C9 H9 Cl O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Chloropropane-1,2-diol, 3-Chloropropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-klorofenyl)propan-1-ett |
| Visa mer |