Läs mer
3-Kloropropiofenon, Mikromol™
Produktkod. 30051409
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051409 100 mg
30050921 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051409 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0745.08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Kloropropiofenon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Analyt- eller komponentnamn 3-Chloropropiophenone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H9 Cl O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Chloropropane-1,2-diol, 3-Chloropropiophenone
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(3-klorofenyl)propan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 168.6202
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 168,0342 g/mol