Läs mer
3-Kloropropiofenon, TRC
Produktkod. 17992565
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
17992565 10 g
1 options
Produktkod. 17992565 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37977010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Molekylformel C9 H9 Cl O
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Chloropropiophenone, 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Chlorophenyl)-1-propanone (ACI), Propiophenone, 3'-chloro- (6CI, 7CI), 3-Chlorophenyl ethyl ketone, 3'-Chloropropiophenone, m-Chloropropiophenone
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
LEDER CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(3-klorofenyl)propan-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 168.6202
Formel vikt 168.0342