Läs mer
3'-Kloropropiofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloropropiophenone |
| CAS | 34841-35-5 |
| Molekylformel | C9 H9 Cl O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Chloropropiophenone, 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Chlorophenyl)-1-propanone (ACI), Propiophenone, 3'-chloro- (6CI, 7CI), 3-Chlorophenyl ethyl ketone, 3'-Chloropropiophenone, m-Chloropropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-klorofenyl)propan-1-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.6202 |
| Formel vikt | 168.0342 |