Läs mer
3-Chloropropyl acetate, 97+%
Produktkod. 11491607
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491607 25 g 25g
11401617 100 g 100g
11411617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25013.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 628-09-1 | C5H9ClO2 | 136.575 g/mol
3-klorpropylacetat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, agrokemikalier, färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 3-klorpropylacetat är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk
syntes, läkemedel, agrokemikalier, färgämnen.
Löslighet
Lösligt i vatten (delvis).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-09-1
Molekylformel C5H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 136.575
MDL-nummer MFCD00001000
InChI-nyckel KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, 3-chloro-, acetate, 3-chloropropanol acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat, gamma-chloropropyl acetate, 3-chlorprop-1-ylacetat german, acetic acid 3-chloro-propyl ester, 1-acetoxy-3-chloropropane, .gamma.-chloropropyl acetate, 3-chloro-propyl acetate, acetic acid 3-chloropropyl ester
PubChem CID 12334
IUPAC-namn 3-klorpropylacetat
LEDER CC(=O)OCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloropropyl acetate
Densitet 1.12
Kokpunkt 70°C to 72°C (15 mmHg)
Flampunkt 68°C (154°F)
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water (partly).
Formel vikt 136.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.